Läs mer
FISHERBRAND™ Bärnstensfärgade glasflaskor med bred mun och vita polypropenlock
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
- Bred öppning för enkel överföring av innehåll
- Bärnstensfärgen filtrerar bort ultravioletta våglängder, perfekt för ljuskänsliga fasta ämnen
- Klassisk form av vitaminflaskor som ofta används i läkemedelsförpackningar
- Används ofta i kemiska och miljömässiga tillämpningar
- Caps erbjuder god slaghållfasthet och smidighet, kan smältas om efter att de har formats
- Cap liner är gjord av en vinylbeläggning applicerad på högdensitetspolyetenbestruket papper och sedan lamineras den till massaskiva
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 25 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 16 mm |
| Höjd (metrisk) med stängning | 68 mm |
| Material | Glas (typ 3) |
| Kvantitet | 24 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Halsfinish | 28-400 |
| Visa mer |