Läs mer
Fisherbrand™ Bärnstensfärgade glasflaskor med bred mun och vita polypropenlock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
6 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
250 mL
500 mL
950 mL
1250 mL
2500 mL
Förslutningsfoder:
Massa/vinyl
PTFE/polyetenskum
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 720
Beskrivning
- Bred öppning för enkel överföring av innehåll
- Bärnstensfärgen filtrerar bort ultravioletta våglängder, perfekt för ljuskänsliga fasta ämnen
- Klassisk form av vitaminflaskor som ofta används i läkemedelsförpackningar
- Används ofta i kemiska och miljömässiga tillämpningar
- Caps erbjuder god slaghållfasthet och smidighet, kan smältas om efter att de har formats
- Cap liner är gjord av en vinylbeläggning applicerad på högdensitetspolyetenbestruket papper och sedan lamineras den till massaskiva
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 84,5 oz. |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 67 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 55 mm |
| Höjd (metrisk) med stängning | 92 mm |
| Material | Glas (typ 3) |
| Kvantitet | 12 |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Halsfinish | 70-400 |
| Visa mer |