Läs mer
Fisherbrand™ Bärnstensfärgade glasflaskor med bred mun och vita polypropenlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16194357 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
6 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
250 mL
500 mL
950 mL
1250 mL
2500 mL
Förslutningsfoder:
Massa/vinyl
PTFE/polyetenskum
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 720
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningsfoder unitSize
16194357 60 mL PTFE/polyetenskum -
16174457 15 mL Massa/vinyl -
16184357 30 mL PTFE/polyetenskum -
16184477 2500 mL PTFE/polyetenskum -
16104367 120 mL PTFE/polyetenskum Paket med 24
16134367 950 mL PTFE/polyetenskum Paket med 12
16164457 1250 mL PTFE/polyetenskum -
16174477 6 mL Massa/vinyl Paket med 720
16114367 250 mL PTFE/polyetenskum -
16124367 500 mL PTFE/polyetenskum Paket med 12
16174367 60 mL Massa/vinyl -
16194477 8 mL Massa/vinyl -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 16194357
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bärnsten, USP Typ III soda-lime glas idealiskt för förvaring av ljuskänsliga prover eller torra pulver. Enkelt att ta bort innehållet.
  • Bred öppning för enkel överföring av innehåll
  • Bärnstensfärgen filtrerar bort ultravioletta våglängder, perfekt för ljuskänsliga fasta ämnen
  • Klassisk form av vitaminflaskor som ofta används i läkemedelsförpackningar
  • Används ofta i kemiska och miljömässiga tillämpningar
  • Caps erbjuder god slaghållfasthet och smidighet, kan smältas om efter att de har formats
  • Cap liner är gjord av en vinylbeläggning applicerad på högdensitetspolyetenbestruket papper och sedan lamineras den till massaskiva
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) yttre hals 29 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 20 mm
Höjd (metrisk) med stängning 78 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 24
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 33-400
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 75 mm
Produkttyp Packerflaska med bred mun
Förslutningsfoder PTFE/polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 33-400 mm
Diameter (metrisk) 44 mm