Läs mer
Fisherbrand™ Bärnstensfärgade glasflaskor med bred mun och vita polypropenlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7144761 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
6 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
250 mL
500 mL
950 mL
1250 mL
2500 mL
Förslutningsfoder:
Massa/vinyl
PTFE/polyetenskum
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 720
Produktkod. 16174457
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bärnsten, USP Typ III soda-lime glas idealiskt för förvaring av ljuskänsliga prover eller torra pulver. Enkelt att ta bort innehållet.
  • Bred öppning för enkel överföring av innehåll
  • Bärnstensfärgen filtrerar bort ultravioletta våglängder, perfekt för ljuskänsliga fasta ämnen
  • Klassisk form av vitaminflaskor som ofta används i läkemedelsförpackningar
  • Används ofta i kemiska och miljömässiga tillämpningar
  • Caps erbjuder god slaghållfasthet och smidighet, kan smältas om efter att de har formats
  • Cap liner är gjord av en vinylbeläggning applicerad på högdensitetspolyetenbestruket papper och sedan lamineras den till massaskiva
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Kapacitet (engelska) 0,5 oz.
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) yttre hals 25 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 16 mm
Höjd (metrisk) med stängning 53 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 624
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 28-400
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 50 mm
Produkttyp Packerflaska med bred mun
Förslutningsfoder Massa/vinyl
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28-400 mm
Diameter (metrisk) 31 mm