Läs mer
FISHERBRAND™ Bärnstensfärgade glasflaskor med bred mun och vita polypropenlock
Produktkod. 16154357 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
250 mL
500 mL
950 mL
Kvantitet:
12
24
36
60
84
180
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 60
Paket med 84
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
16154357 250 mL 24 -
16124357 30 mL 24 Paket med 24
16134357 60 mL 24 -
16144357 120 mL 24 -
16184367 120 mL 180 -
16194367 250 mL 84 Paket med 84
16164357 500 mL 12 -
16104377 500 mL 60 Paket med 60
16174357 950 mL 12 -
16114377 950 mL 36 Paket med 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 16154357
I lager
Add to basket
Add to basket
Fisherbrand™ Amber Wide Mouth Packer-glasflaskor med vita polypropenlock är idealiska för förvaring av ljuskänsliga prover eller torra pulver.
  • Har en bred öppning för att göra dem till den idealiska flaskan för allmänt bruk för fasta partiklar
  • Den bärnstensfärgade färgen filtrerar bort ultravioletta våglängder, vilket gör bärnstenspackare idealiska för ljuskänsliga fasta ämnen
  • Bärnstenspackare är de klassiska vitaminflaskorna och används ofta i läkemedelsförpackningar
  • Enkel överföring av innehåll
  • Bra slaghållfasthet och smidighet
  • Kapsyler kan smältas om efter att de har bildats
  • Liner är gjord av en vinylbeläggning som appliceras på högdensitetspolyetenbestruket papper och sedan lamineras den till massaskiva
Specifications
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) yttre hals 18 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 10 mm
Höjd (metrisk) med stängning 47 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 24
Sterilitet Non-sterile
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 45-400
Förslutning ingår Ja
Graderad No
Mun Bred
Höjd (metrisk) 44 mm
Förslutningsfoder Massa/vinyl
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 45-400 mm
Diameter (metrisk) 24 mm
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Form Round
Produkttyp Packerflaska med bred mun