Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 41 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 32 mm |
| Material | Glas (typ 3) |
| Kvantitet | 84 |
| Halsfinish | 45-400 |
| Förslutning ingår | Nej |
| Mun | Bred |
| Höjd (metrisk) | 119 mm |
| Visa mer |