Läs mer
Azpack™ Burkar i bärnstensfärgat glas med extra bred hals med svarta urea-skruvlock
Kapacitet (metrisk):
120 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- Tillverkad av bärnstensfärgat sodalimeglas
- Inkluderar svart urea-skruvlock
- Förslutning fodrad med trämassafaced steran (PVDC)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 120 mL |
| Färg | Bärnsten |
| Material | Soda Lime Glas |
| Kvantitet | 20/PK |
| Stängningsfärg | Svart |
| Förslutning ingår | Ja |
| Höjd (metrisk) | 63.5 mm |
| Förslutningsfoder | Trämassabelagd PVDC |
| Stängningsmaterial | Urea |
| Stängningsstorlek | 48/R3 |
| Visa mer |