Läs mer
Invitrogen™ RNA 6000 stege
Produktkod. 10107684
Kvantitet:
3 rör
Förpackningsstorlek:
60µL
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10107684
Brand: Invitrogen™ AM7152
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
En uppsättning av sex RNA-transkript med längder på 0,2, 0,5, 1,0, 2,0, 4,0 och 6,0 kb
0,2Kb-bandet har en koncentration av 20ng/μ L (A260). RNA 6000 Ladder är designad för användning med Agilents lab-on-a-chip. Tre rör innehållande μ20 L vardera medföljer. 150 ng (1 μL) kommer att generera 6 distinkta band när den körs på ett RNA Labchip™ med användning av total-RNA- eller mRNA-analysen. Kompatibel med RNA LabChip .
DNA- och RNA-rening och analys, nukleinsyrakvantifiering, RNA-kvantifiering
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara på nedan– 70 °C.
Koncentration 150μ g/ml
Produkttyp RNA 6000 stege
Klar att ladda Obs
Storleksintervall 0,2 till 6 kb
Gelkompatibilitet RNA LabChip
Produktlinje Ambion™
Kvantitet 3 rör
Frakt skick Torr is