Läs mer
Invitrogen™ TRI Reagent™ Lösning
Beskrivning
Tri-lösning Reagent™ är en komplett, färdig reagens för isolering av totalt RNA eller samtidig isolering av RNA, DNA och protein från olika biologiska prover. Nyckelfunktioner:
- Förenkla – ett enda reagens för isolering av DNA-free RNA, RNA-fritt DNA och protein
- Produktiva ger – högre avkastning än med traditionella metoder för guanidin, tiocyanat eller cesiumklorid
- Versatile – arbetar med många provkällor, inklusive mänskliga, växt-, jäst-, bakterie- och virusprover
- Flexibel–, lätt skalbar beroende på utgångsmaterial och önskad avkastning
Med lösning TRI Reagent™
TRI Reagent™ Startmaterial kan vara antingen färsk eller fryst vävnad, eller cellprover av nästan vilken storlek—som helst. Protokollet är lätt skalbart. Denna RNA-isoleringsmetod är välkänd och refererad i många publikationer, vilket vittnar om dess tillförlitlighet.
Hur det fungerar
TRI Reagent™ kombinerar fenol och guanidintiocyanat i en monofaslösning för att underlätta omedelbar hämning av RNaseaktivitet. Biologiska prover homogeniseras eller lyseras i TRI-reagens™; den efterföljande tillsatsen av bromokloropropan eller kloroform resulterar i separation av homogenatet i vatten- och organiska faser. RNA partitioneras till vattenfasen, DNA till interfasen och proteiner till den organiska fasen. RNA:t kan sedan fällas ut från vattenfasen med tillsats av isopropanol. Hela protokollet kan slutföras på cirka 1 timme.
Användningsområden
Det isolerade RNA:t är lämpligt för alla nedströmsapplikationer, inklusive RT-PCR, amplifiering för arrayanalys, hybridiseringsanalyser eller in vitro-translation. PCR, Southern blotting och kloning kan utföras med DNA isolerat med TRI Reagent™. Isolerade proteiner kan användas i SDS-PAGE och western blotting.
Tri-lösning Reagent™ är inkorporerad i vår RiboPure™ och MagMAX-96™ för Microarrays RNA-isoleringskit.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 100 ml TRI-reagens; 4 °C |
| Isoleringsteknik | Organisk extraktion |
| Reningstid | 1 hr. |
| Elueringsvolym | Varierar |
| Provtyp | Bakterier, Celler, Växter, Vävnad, Jästsvampar |
| Slutlig produkttyp | Totalt RNA, DNA, protein |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| För användning med (applikation) | RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS , mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern/Southern/Western blotting, in vitro translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning, hybridisering, enzymatiska analyser, immunoutfällning, gelskiftanalyser, 2D gelelektrofores |
| Kvantitet | 100 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- TRI Reagent Solution
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: phenol, thiocyanic acid