Läs mer
Ambroxol hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
548.65 SEK - 1888.65 SEK
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Kvantitet Prezzo Quantità e disponibilità  
15455899
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63712.03
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
610.92 SEK
548.65 SEK / 1g
Save 62.27 SEK
10% Av
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15465899
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63712.06
5g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
2103.18 SEK
1888.65 SEK / 5g
Save 214.53 SEK
10% Av
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Ambroxol hydrochloride is a medication indicated to alleviate chest congestion associated with conditions that include bronchitis, pneumonia, bronchospasm asthma, cough, and allergy. Preclinically, ambroxol, the active ingredient of Mucosolvan, has been shown to increase respiratory tract secretion. It enhances pulmonary surfactant production and stimulates ciliary activity.
Solubility
Slightly soluble in water (∼5 mg/ml) or ethanol (∼5 mg/ml).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.