Läs mer
Amikacin disulfate, Thermo Scientific™
An aminoglycoside antibiotic derived from Kanamycin A
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63862.14
Kvantitet 25g
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15416019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1891.75 SEK
    1698.65 SEK / 25g
    Save 193.10 SEK
    10% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Amikacin disulfate is used as an aminoglycoside antibiotic derived from Kanamycin A, used for treating infections with multidrug resistant Gram negative bacteria such as Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, and Enterobacter. It is commonly used in the treatment of drug-resistant mycobacteria. It is used to study organism-directed delivery of antibiotics as well as drug resistance.
Solubility
Soluble in water at 50mg/ml with warming
Notes
Potency: 674-786 micrograms per mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiska identifierare
39831-55-5
781.75
FXKSEJFHKVNEFI-GCZBSULCSA-N
(2S)-4-amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-4-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminomethyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}-3-hydroxycyclohexyl]-2-hydroxybutanamide; bis(sulfuric acid)
C22H47N5O21S2
MFCD00167475,MFCD00167475
134129615
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]1O
Specifikationer
Amikacin disulfate
White
C22H47N5O21S2
6172633
Soluble in water at 50mg/ml with warming
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]1O
781.75
781.77
39831-55-5
25g
MFCD00167475,MFCD00167475
14,405
FXKSEJFHKVNEFI-GCZBSULCSA-N
(2S)-4-amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-4-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminomethyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}-3-hydroxycyclohexyl]-2-hydroxybutanamide; bis(sulfuric acid)
134129615
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Amikacin disulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Amikacin sulfate