Läs mer
Amikacin disulfate, Thermo Scientific™
An aminoglycoside antibiotic derived from Kanamycin A
1698.65 SEK - 5452.68 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 39831-55-5 |
|---|---|
| Molekylformel | C22H47N5O21S2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 781.75 |
| MDL-nummer | MFCD00167475,MFCD00167475 |
| InChI-nyckel | FXKSEJFHKVNEFI-GCZBSULCSA-N |
| PubChem CID | 134129615 |
| IUPAC-namn | (2S)-4-amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-4-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminomethyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}-3-hydroxycyclohexyl]-2-hydroxybutanamide; bis(sulfuric acid) |
| LEDER | OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]1O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15416019
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63862.14 |
25g |
1891.75 SEK 1698.65 SEK / 25g Save 193.10 SEK 10% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15426019
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63862.22 |
5452.68 SEK
100g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsAmikacin disulfate is used as an aminoglycoside antibiotic derived from Kanamycin A, used for treating infections with multidrug resistant Gram negative bacteria such as Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, and Enterobacter. It is commonly used in the treatment of drug-resistant mycobacteria. It is used to study organism-directed delivery of antibiotics as well as drug resistance.
Solubility
Soluble in water at 50mg/ml with warming
Notes
Potency: 674-786 micrograms per mg
Kemiska identifierare
| 39831-55-5 | |
| 781.75 | |
| FXKSEJFHKVNEFI-GCZBSULCSA-N | |
| (2S)-4-amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-4-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminomethyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}-3-hydroxycyclohexyl]-2-hydroxybutanamide; bis(sulfuric acid) |
| C22H47N5O21S2 | |
| MFCD00167475,MFCD00167475 | |
| 134129615 | |
| OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]1O |
Specifikationer
| Amikacin disulfate | |
| White | |
| MFCD00167475,MFCD00167475 | |
| 14,405 | |
| FXKSEJFHKVNEFI-GCZBSULCSA-N | |
| (2S)-4-amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-4-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminomethyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}-3-hydroxycyclohexyl]-2-hydroxybutanamide; bis(sulfuric acid) | |
| 134129615 |
| 39831-55-5 | |
| C22H47N5O21S2 | |
| 6172633 | |
| Soluble in water at 50mg/ml with warming | |
| OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]1O | |
| 781.75 | |
| 781.77 |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 254-648-6
missing translation for 'rtecsNumber' : WK1961200
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold
- Amikacin disulfate
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Amikacin sulfate