Läs mer
Aminophylline, anhydrous, 98%, Thermo Scientific™
A non-selective phosphodiesterase inhibitor
570.86 SEK - 1190.69 SEK
Kemiska identifierare
CAS 317-34-0
Molekylformel C16H24N10O4
Molekylvikt (g/mol) 420.434
MDL-nummer MFCD00013221
InChI-nyckel FQPFAHBPWDRTLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminophylline, aminophyllin, theophyllamine, cardophyllin, phyllocontin, somophyllin, truphylline, theophylline ethylenediamine, cardiofilina, ethophylline
PubChem CID 9433
IUPAC-namn 1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione;ethane-1,2-diamine
LEDER CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2.CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2.C(CN)N
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15463429
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60705.14
25g
570.86 SEK
25g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15473429
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60705.22
100g
1190.69 SEK
100g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in water. Insoluble in alcohol and ether.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: -20°C. Keep away fom strong oxidizing agents.
Specifikationer
Kemiska identifierare
317-34-0
420.434
FQPFAHBPWDRTLU-UHFFFAOYSA-N
9433
CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2.CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2.C(CN)N
C16H24N10O4
MFCD00013221
aminophylline, aminophyllin, theophyllamine, cardophyllin, phyllocontin, somophyllin, truphylline, theophylline ethylenediamine, cardiofilina, ethophylline
1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione;ethane-1,2-diamine
Specifikationer
Aminophylline
317-34-0
MFCD00013221
14,465
Soluble in water. Insoluble in alcohol and ether.
CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2.CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2.C(CN)N
420.434
210.21
anhydrous
C16H24N10O4
UN2811
aminophylline, aminophyllin, theophyllamine, cardophyllin, phyllocontin, somophyllin, truphylline, theophylline ethylenediamine, cardiofilina, ethophylline
FQPFAHBPWDRTLU-UHFFFAOYSA-N
1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione;ethane-1,2-diamine
9433
98%
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H301
Toxic if swallowed.
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
H301
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 206-264-5
missing translation for 'rtecsNumber' : XH5600000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Store at -20°C
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer