Läs mer
Amiodarone hydrochloride, Thermo Scientific™
A non-selective ion channel blocker; also an antiarrhythmic agent
267.07 SEK - 1737.65 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 19774-82-4 |
|---|---|
| Molekylformel | C25H30ClI2NO3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 681.778 |
| MDL-nummer | MFCD00069204 |
| InChI-nyckel | ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | amiodarone hydrochloride, amiodarone hcl, amiodar, nexterone, pacerone, amiodaronum hydrochloride, ritmocardyl, rythmarone, angoron |
| PubChem CID | 441325 |
| IUPAC-namn | (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone;hydrochloride |
| LEDER | CCCCC1=C(C2=CC=CC=C2O1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3)I)OCCN(CC)CC)I.Cl |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15493219
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60456.03 |
1g |
267.07 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15403229
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60456.06 |
5g |
615.37 SEK 552.65 SEK / 5g Save 62.72 SEK 10% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15413229
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60456.14 |
25g |
1936.26 SEK 1737.65 SEK / 25g Save 198.61 SEK 10% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsAmiodarone induces an immediate influx of Ca2+ in Saccharomyces cerevisiae, followed by mitochondrial fragmentation and cell death.
Solubility
Soluble in chloroform, methanol.
Notes
Store in cool, dry place in a tightly sealed container. Store away from oxidizing agents, heat. Store in refrigerator.
Kemiska identifierare
| 19774-82-4 | |
| 681.778 | |
| ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N | |
| 441325 | |
| CCCCC1=C(C2=CC=CC=C2O1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3)I)OCCN(CC)CC)I.Cl |
| C25H30ClI2NO3 | |
| MFCD00069204 | |
| amiodarone hydrochloride, amiodarone hcl, amiodar, nexterone, pacerone, amiodaronum hydrochloride, ritmocardyl, rythmarone, angoron | |
| (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone;hydrochloride |
Specifikationer
| Amiodarone hydrochloride | |
| C25H30ClI2NO3 | |
| 14,482 | |
| Soluble in chloroform,methanol. | |
| CCCCC1=C(C2=CC=CC=C2O1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3)I)OCCN(CC)CC)I.Cl | |
| 681.778 | |
| 681.77 |
| 19774-82-4 | |
| MFCD00069204 | |
| amiodarone hydrochloride, amiodarone hcl, amiodar, nexterone, pacerone, amiodaronum hydrochloride, ritmocardyl, rythmarone, angoron | |
| ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N | |
| (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone;hydrochloride | |
| 441325 |
Säkerhet och hantering
P201-P202-P260-P271-P281-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P312-P363-P501c
H312+H332-H361d-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 243-293-2
missing translation for 'rtecsNumber' : OB1361000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold
- Amiodarone hydrochloride
Signalord
- Varning
Riskkategorier
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Amiodarone hydrochloride