Läs mer
Amlodipine, 97+%, Thermo Scientific™
A calcium channel antagonist with potent antioxidant activity
1435.50 SEK - 6966.08 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 88150-42-9 |
|---|---|
| Molekylformel | C20H25ClN2O5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 408.88 |
| MDL-nummer | MFCD00864687 |
| InChI-nyckel | HTIQEAQVCYTUBX-UHFFFAOYNA-N |
| Synonym | amlodipine, norvasc, amlodis, amlodipino, amlodipinum, amlocard, coroval, lipinox, amlor, amlodipinum latin |
| PubChem CID | 2162 |
| ChEBI | CHEBI:2668 |
| IUPAC-namn | 3-ethyl 5-methyl 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| LEDER | CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(C)=C(C1C1=CC=CC=C1Cl)C(=O)OC |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15484649
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62242.03 |
1g |
1435.50 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15494649
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62242.06 |
4506.81 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||||
|
15404659
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62242.09 |
10g |
6966.08 SEK
10g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in dimethyl sulfoxide, ethanol, water, dimethyl formamide, acetone, chloroform, ethyl acetate and methanol.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
Kemiska identifierare
| 88150-42-9 | |
| 408.88 | |
| HTIQEAQVCYTUBX-UHFFFAOYNA-N | |
| 2162 | |
| 3-ethyl 5-methyl 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| C20H25ClN2O5 | |
| MFCD00864687 | |
| amlodipine, norvasc, amlodis, amlodipino, amlodipinum, amlocard, coroval, lipinox, amlor, amlodipinum latin | |
| CHEBI:2668 | |
| CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(C)=C(C1C1=CC=CC=C1Cl)C(=O)OC |
Specifikationer
| Amlodipine | |
| C20H25ClN2O5 | |
| UN2811 | |
| amlodipine, norvasc, amlodis, amlodipino, amlodipinum, amlocard, coroval, lipinox, amlor, amlodipinum latin | |
| HTIQEAQVCYTUBX-UHFFFAOYNA-N | |
| 3-ethyl 5-methyl 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate | |
| 2162 | |
| 408.88 |
| 88150-42-9 | |
| MFCD00864687 | |
| 14,491 | |
| Soluble in dimethyl sulfoxide,ethanol,water,dimethyl formamide,acetone,chloroform,ethyl acetate and methanol. | |
| CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(C)=C(C1C1=CC=CC=C1Cl)C(=O)OC | |
| 408.88 | |
| CHEBI:2668 | |
| ≥97% |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H301-H318-H373
Toxic if swallowed.
Causes serious eye damage.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P260-P264b-P270-P280-P301+P310-P305+P351+P338-P310-P314-P330-P501c
H301-H318-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 425-820-1
missing translation for 'rtecsNumber' : US7968329
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
- Amlodipine
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Amlodipine