Läs mer
Ammonium dichromate, ACS, 99.5% min, Thermo Scientific™
Catalysts, source of pure nitrogen, in lithography
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar 013444.A3
Kvantitet 2kg
 Se fler versioner av denna produkt
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11386788
  • 4020.00 SEK / 2kg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiska identifierare
7789-09-5
252.06
JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
24600
[NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Cr2H8N2O7
MFCD00010879
ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481
diazanium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
Specifikationer
Ammonium dichromate
2kg
Cr2H8N2O7
ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481
JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
diazanium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
24600
ACS Reagent
7789-09-5
99.5%
MFCD00010879
Freely soluble in water.Soluble in water and alcohol. Insoluble in acetone.
[NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
252.06
252.1