Läs mer
Ammonium dichromate, ACS, 99.5% min, Thermo Scientific™
Catalysts, source of pure nitrogen, in lithography
1195.00 SEK - 4020.00 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 7789-09-5 |
|---|---|
| Molekylformel | Cr2H8N2O7 |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.06 |
| MDL-nummer | MFCD00010879 |
| InChI-nyckel | JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P |
| Synonym | ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481 |
| PubChem CID | 24600 |
| IUPAC-namn | diazanium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium |
| LEDER | [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
11396788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013444.36 |
500g |
1195.00 SEK
500g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
11386788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013444.A3 |
2kg |
4020.00 SEK
2kg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| Cr2H8N2O7 | |
| MFCD00010879 | |
| ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481 | |
| diazanium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium |
Specifikationer
| Ammonium dichromate | |
| 99.5% | |
| MFCD00010879 | |
| Freely soluble in water.Soluble in water and alcohol. Insoluble in acetone. | |
| [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-] | |
| 252.06 | |
| 252.1 |
| 7789-09-5 | |
| Cr2H8N2O7 | |
| ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481 | |
| JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P | |
| diazanium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium | |
| 24600 | |
| ACS Reagent |
Säkerhet och hantering
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P284-P285-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
H272-H301-H312-H314-H317-H330-H334-H340-H350-H360FD-H372-H500
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-143-1
missing translation for 'rtecsNumber' : HX7650000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures