Läs mer
Ammonium nitrate, 99+%, for analysis, Thermo Scientific™
Ammonium nitrate, 99+%, H4N2O3, CAS Number-6484-52-2, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, merco prills, herco prills, nitric acid ammonium salt, nitram, nitrato amonico, nitrate of ammonia, german saltpeter, ammonium nitrate, 500g, 210.0 deg.C, CHEBI:63038, 5ppm max, 5ppm max., White, 1.7200g/mL
296.00 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 6484-52-2 |
|---|---|
| Molekylformel | H4N2O3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 80.04 |
| MDL-nummer | MFCD00011425 |
| InChI-nyckel | DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O |
| Synonym | ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills |
| PubChem CID | 22985 |
| ChEBI | CHEBI:63038 |
| IUPAC-namn | azanium;nitrate |
| LEDER | [NH4+].[N+](=O)([O-])[O-] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Förpackning | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Förpackning | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|
10413482
|
Thermo Scientific Acros
205861000 |
100g | Plastic bottle |
296.00 SEK
100g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
For analysisKemiska identifierare
| H4N2O3 | |
| MFCD00011425 | |
| ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills | |
| CHEBI:63038 | |
| [NH4+].[N+](=O)([O-])[O-] |
Specifikationer
| Ammonium nitrate | |
| 6484-52-2 | |
| H4N2O3 | |
| MFCD00011425 | |
| 15,531 | |
| Solubility in water: 190g/100mL (20°C). Other solubilities: 1g/20mL alcohol,1g/8mL methanol | |
| [NH4+].[N+](=O)([O-])[O-] | |
| 80.04 | |
| CHEBI:63038 | |
| 99+% | |
| 0.01% max. (as SO4) |
| p.a. | |
| 99+% | |
| NH4NO3 | |
| 01,39; 15,14 | |
| ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills | |
| DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O | |
| azanium;nitrate | |
| 22985 | |
| 80.04 | |
| Analysis | |
| 1.72, 1.7200g/mL |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
May intensify fire; oxidizer.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Keep/Store away from clothing/ combustible materials.
In case of fire: Use water spray for extinction.
Wear protective gloves/protective clothing/
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 229-347-8
missing translation for 'rtecsNumber' : BR9050000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Ammonium nitrate
Signalord
- Varning
Riskkategorier
- Oxiderande fast ämne Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .