Läs mer
Ammonium nitrate, ACS, 95% min, Thermo Scientific™
In fertilizers, making nitrous oxide
675.00 SEK - 1965.00 SEK
Kemiska identifierare
CAS 6484-52-2
Molekylformel H4N2O3
Molekylvikt (g/mol) 80.043
MDL-nummer MFCD00011425
InChI-nyckel DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Synonym ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills
PubChem CID 22985
ChEBI CHEBI:63038
IUPAC-namn azanium;nitrate
LEDER [NH4+].[N+](=O)([O-])[O-]
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
11341749
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
012363.36
500g
675.00 SEK
500g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11351749
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
012363.A3
2kg
1965.00 SEK
2kg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
Kemiska identifierare
6484-52-2
80.043
DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
22985
azanium;nitrate
H4N2O3
MFCD00011425
ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills
CHEBI:63038
[NH4+].[N+](=O)([O-])[O-]
Specifikationer
Ammonium nitrate
6484-52-2
H4N2O3
ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills
DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
azanium;nitrate
22985
80.04
1.72°C
For analysis ACS
95% min
MFCD00011425
Highly soluble in water; soluble in alcohol and liquid ammonia.
[NH4+].[N+](=O)([O-])[O-]
80.043
CHEBI:63038
ACS
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
P220-P221-P264b-P271-P280-P280i-P305+P351+P338-P370+P380+P375-P372-P380-P501c
H272-H319
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 229-347-8
missing translation for 'rtecsNumber' : BR9050000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer