Läs mer
Thermo Scientific™ Amrinone, 98%
Phosphodiesterase III inhibitor and inhibits platelet aggregation
822.35 SEK - 2203.33 SEK
Kemiska identifierare
| Analysera | 98% |
|---|---|
| CAS | 60719-84-8 |
| Formel vikt | 187.20g/mol |
| Synonym | 5-Amino-(3,4′-bipyridin)-6(1H)-one |
| Innehåll och lagring | 2°C to 8°C |
| Formatera | Crystals |
| För användning med (applikation) | Phosphodiesterase III inhibitor and inhibits platelet aggregation |
| Beskrivning | Yellow |
| Smältpunkt | 294°C to 297°C (dec.) |
| Löslighet | Insoluble in water or chloroform; Slightly soluble in acetic acid or DMF; Soluble in DMSO |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15404989
|
Thermo Scientific™
J62655.MD |
250 mg |
822.35 SEK
250mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15494979
|
Thermo Scientific™
J62655.03 |
2203.33 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 98% | |
| 187.20g/mol | |
| 2°C to 8°C | |
| Phosphodiesterase III inhibitor and inhibits platelet aggregation | |
| 294°C to 297°C (dec.) |
| 60719-84-8 | |
| 5-Amino-(3,4′-bipyridin)-6(1H)-one | |
| Crystals | |
| Yellow | |
| Insoluble in water or chloroform; Slightly soluble in acetic acid or DMF; Soluble in DMSO |
Specifikationer
| Yellow | |
| Crystals | |
| 98% | |
| C10H9N3O | |
| 5-Amino-(3,4′-bipyridin)-6(1H)-one | |
| Insoluble in water or chloroform; Slightly soluble in acetic acid or DMF; Soluble in DMSO |
| 2°C to 8°C | |
| Phosphodiesterase III inhibitor and inhibits platelet aggregation | |
| 60719-84-8 | |
| 187.20g/mol | |
| 294°C to 297°C (dec.) |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 262-390-0
Rekommenderad förvaring : Keep cold