Läs mer
Anhydrotetracycline hydrochloride, Thermo Scientific™
Anhydrotetracycline hydrochloride, CAS # 13803-65-1, is a tetracycline derivative showing antibacterial activity commonly used to control tetracycline-dependent gene expression systems in bacteria.
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J66688.MA
694.05 SEK valid until 2026-07-03
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27965" för att få ditt kampanjpris.
Kvantitet 10mg
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15468139
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    991.50 SEK
    890.65 SEK / 10mg
    Save 100.85 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Anhydrotetracycline hydrochloride is a degradation product derived from tetracycline hydrochloride. It acts as an effector of tetracycline-dependent gene expression in bacterial expression systems. In this system the transcription of genes is reversibly turned on/off in the presence of several compounds including, anhydrotetracycline hydrochloride.
• This compound poorly binds to the 30S ribosomal subunit compared with its precursor, tetracycline.
Applications
• Anhydrotetracycline hydrochloride is commonly used in all fields of biology for control of transcription or translation processes
• This compound has been used in laboratory experiments and shows lower antibacterial activity against Escherichia coli compared with tetracycline.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiska identifierare
13803-65-1
446.88
FFZXKJVSZDKEMY-XGRJIHFXNA-N
hydrogen (2Z)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4-(dimethylamino)-11,12a-dihydroxy-6-methyl-1,2,3,4,4a,5,12,12a-octahydrotetracene-1,3,12-trione chloride
C22H23ClN2O6
MFCD00151453
54710409
[H+].[Cl-].CN(C)C1C2CC3=C(C(O)=C4C=CC=CC4=C3C)C(=O)C2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O
Specifikationer
Anhydrotetracycline hydrochloride
Yellow
Moisture sensitive
MFCD00151453
Soluble in ethanol, DMSO, or DMF
[H+].[Cl-].CN(C)C1C2CC3=C(C(O)=C4C=CC=CC4=C3C)C(=O)C2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O
446.88
462.88
13803-65-1
10mg
C22H23ClN2O6
4228856
FFZXKJVSZDKEMY-XGRJIHFXNA-N
hydrogen (2Z)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4-(dimethylamino)-11,12a-dihydroxy-6-methyl-1,2,3,4,4a,5,12,12a-octahydrotetracene-1,3,12-trione chloride
54710409
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Anhydrotetracycline hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Anhydrotetracyclinehydrochloride