Läs mer
Anhydrotetracycline hydrochloride, Thermo Scientific™
Anhydrotetracycline hydrochloride, CAS # 13803-65-1, is a tetracycline derivative showing antibacterial activity commonly used to control tetracycline-dependent gene expression systems in bacteria.
890.65 SEK - 1698.65 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 13803-65-1 |
|---|---|
| Molekylformel | C22H23ClN2O6 |
| Molekylvikt (g/mol) | 446.88 |
| MDL-nummer | MFCD00151453 |
| InChI-nyckel | FFZXKJVSZDKEMY-XGRJIHFXNA-N |
| PubChem CID | 54710409 |
| IUPAC-namn | hydrogen (2Z)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4-(dimethylamino)-11,12a-dihydroxy-6-methyl-1,2,3,4,4a,5,12,12a-octahydrotetracene-1,3,12-trione chloride |
| LEDER | [H+].[Cl-].CN(C)C1C2CC3=C(C(O)=C4C=CC=CC4=C3C)C(=O)C2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15468139
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66688.MA |
10mg |
991.50 SEK 890.65 SEK / 10mg Save 100.85 SEK 10% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15478139
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66688.MB |
25mg |
1891.75 SEK 1698.65 SEK / 25mg Save 193.10 SEK 10% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Anhydrotetracycline hydrochloride is a degradation product derived from tetracycline hydrochloride. It acts as an effector of tetracycline-dependent gene expression in bacterial expression systems. In this system the transcription of genes is reversibly turned on/off in the presence of several compounds including, anhydrotetracycline hydrochloride.
• This compound poorly binds to the 30S ribosomal subunit compared with its precursor, tetracycline.
Applications
• Anhydrotetracycline hydrochloride is commonly used in all fields of biology for control of transcription or translation processes
• This compound has been used in laboratory experiments and shows lower antibacterial activity against Escherichia coli compared with tetracycline.
Kemiska identifierare
| 13803-65-1 | |
| 446.88 | |
| FFZXKJVSZDKEMY-XGRJIHFXNA-N | |
| hydrogen (2Z)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4-(dimethylamino)-11,12a-dihydroxy-6-methyl-1,2,3,4,4a,5,12,12a-octahydrotetracene-1,3,12-trione chloride |
| C22H23ClN2O6 | |
| MFCD00151453 | |
| 54710409 | |
| [H+].[Cl-].CN(C)C1C2CC3=C(C(O)=C4C=CC=CC4=C3C)C(=O)C2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O |
Specifikationer
| Anhydrotetracycline hydrochloride | |
| Yellow | |
| C22H23ClN2O6 | |
| 4228856 | |
| FFZXKJVSZDKEMY-XGRJIHFXNA-N | |
| hydrogen (2Z)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4-(dimethylamino)-11,12a-dihydroxy-6-methyl-1,2,3,4,4a,5,12,12a-octahydrotetracene-1,3,12-trione chloride | |
| 54710409 |
| 13803-65-1 | |
| Moisture sensitive | |
| MFCD00151453 | |
| Soluble in ethanol, DMSO, or DMF | |
| [H+].[Cl-].CN(C)C1C2CC3=C(C(O)=C4C=CC=CC4=C3C)C(=O)C2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O | |
| 446.88 | |
| 462.88 |
Säkerhet och hantering
P201-P202-P264b-P280i-P281-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
H319-H361d
missing translation for 'rtecsNumber' : QI7860000
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : -30° to -10°C
Rekommenderad förvaring : Store at -20°C; Store under Argon
- Anhydrotetracycline hydrochloride
Signalord
- Varning
Riskkategorier
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Anhydrotetracyclinehydrochloride