Läs mer
anti-CD16; Clone: 3G8; BD
Brand:  BD Biosciences 563784
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15863089
  • 2200.00 SEK / Varje
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Host Species: Mouse
Clone: 3G8
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Bb, Cyn, Hu, Rm
Immunogen: Human polymorphonuclear leukocytes
Flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
CD16
3G8
Mouse
Affinity Purified
RUO
Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey
Monoclonal
Brilliant Ultraviolet 395
Human polymorphonuclear leukocytes
25 Tests