Läs mer
anti-CD16; Clone: 3G8; BD
2200.00 SEK - 5214.11 SEK
Specifikationer
| Antigen | CD16 |
|---|---|
| Klona | 3G8 |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | Brilliant Ultraviolet 395 |
| Värd art | Mouse |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15863089
|
BD Biosciences
563784 |
25 Tests |
2200.00 SEK
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15873089
|
BD Biosciences
563785 |
100 Tests |
5280.00 SEK 5214.11 SEK / Varje Save 65.89 SEK 1% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Host Species: Mouse
Clone: 3G8
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Bb, Cyn, Hu, Rm
Immunogen: Human polymorphonuclear leukocytes
Flow cytometry
Specifikationer
| CD16 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey | |
| Primary |
| 3G8 | |
| Brilliant Ultraviolet 395 | |
| RUO | |
| Human polymorphonuclear leukocytes | |
| Affinity Purified |