Läs mer
anti-CD45; Clone: HI30; BD
Brand:  BD Biosciences 563791
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15833099
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2850.00 SEK
    2815.17 SEK / Varje
    Save 34.83 SEK
    1% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Host Species: Mouse
Clone: HI30
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Hu
Immunogen: Human Peripheral Blood Leucocytes
Flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
CD45
HI30
Mouse
Affinity Purified
RUO
Human
Monoclonal
Brilliant Ultraviolet 395
Human Peripheral Blood Leucocytes
25 Tests