Läs mer
anti-CD45; Clone: HI30; BD
2815.17 SEK - 5786.56 SEK
Specifikationer
| Antigen | CD45 |
|---|---|
| Klona | HI30 |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | Brilliant Ultraviolet 395 |
| Värd art | Mouse |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15833099
|
BD Biosciences
563791 |
25 Tests |
2850.00 SEK 2815.17 SEK / Varje Save 34.83 SEK 1% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15843099
|
BD Biosciences
563792 |
100 Tests |
5860.00 SEK 5786.56 SEK / Varje Save 73.44 SEK 1% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Host Species: Mouse
Clone: HI30
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Hu
Immunogen: Human Peripheral Blood Leucocytes
Flow cytometry
Specifikationer
| CD45 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
| HI30 | |
| Brilliant Ultraviolet 395 | |
| RUO | |
| Human Peripheral Blood Leucocytes | |
| Affinity Purified |