Läs mer
anti-IgG2, κ, Clone: B81-3, BD
Brand:  BD Biosciences 559339
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15829718
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
The B81-3 antibody is specific for keyhole limpet hemocyanin. This antibody is routinely tested by LAL assay for endotoxin levels. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Blocking Assay, Co-Stimulation, Cytotoxicity Assay, Isotype Control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Blocking Assay, Functional Assay, Cytotoxicity Assay
1mg/mL
Hamster
0.5 mg
IgG2 κ
B81-3
Okonjugerad
Affinity Purified
Undiluted at 4°C
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado