Läs mer
anti-IgG2, κ, Clone: B81-3, BD
2142.14 SEK - 8410.00 SEK
Specifikationer
| Klona | B81-3 |
|---|---|
| Användningsområden | Blocking Assay, Functional Assay, Cytotoxicity Assay |
| Konjugera | Okonjugerad |
| Värd art | Hamster |
| Isotyp | IgG2 κ |
| Produktkod | Brand | Koncentration | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Koncentration | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15819698
|
BD Biosciences
559277 |
0.5mg/mL |
2145.00 SEK 2142.14 SEK / Varje Save 2.86 SEK 0.13% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15829718
|
BD Biosciences
559339 |
1mg/mL | |||||||
Beskrivning
The B81-3 antibody is specific for keyhole limpet hemocyanin. This antibody is routinely tested by LAL assay for endotoxin levels. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Blocking Assay, Co-Stimulation, Cytotoxicity Assay, Isotype Control
Specifikationer
| B81-3 | |
| Okonjugerad | |
| IgG2 κ | |
| Undiluted at 4°C |
| Blocking Assay, Functional Assay, Cytotoxicity Assay | |
| Hamster | |
| Affinity Purified |