Läs mer
Karl Fischer Aqualine™ Komplett 1, för Karl Fischer Titrering med volym, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
- Enkomponents volumetrisk reagens för analys av högt vatteninnehåll
- Vattenekvivalent: 1,0 mg H 2 O/ml
- Obegränsad vattenkapacitet
- Utför titerbestämning före användning
- Pyridinfri
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aqualine™ Complete 1 |
| Namnnotering | Karl Fischer Reagens |
| Färg | Färglös |
| CAS | 7446-09-5, 288-32-4, 111-90-0, 7553-56-2 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 l |
| Molekylformel | Solution |
| MDL-nummer | 81734 |
| Förpackning | Bärnstensglasflaska |
Safety and Handling
Product Identifier
- Aqualine Complete 1
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Iodine, 1-Imidazole