Läs mer
Karl Fischer Aqualine™ Komplett 5K, för Karl Fischer Titrering med volym, Fisher Chemical™
Produktkod. 11433813 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433813 500 ml 500ml
10092042 1 l 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11433813 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer K/2250R/08
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
  • Enkomponents volumetrisk reagens för analys av hög vattenhalt av aldehyder och ketoner
  • Vattenekvivalent: 5,0 mg H 2 O/ml
  • Obegränsad vattenkapacitet
  • Utför titerbestämning före användning
  • Pyridinfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Brun
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
MDL-nummer 81734
Förpackning Bärnstensglasflaska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aqualine Complete 5K
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodine, 1-Imidazole