Läs mer
Karl Fischer Aqualine™ Elektrolyt AD-G, för Karl Fischer Titrering med Coulometri, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aqualine™ Electrolyte ADG |
| Namnnotering | Karl Fisher Reagent |
| CAS | 7446-09-5, 108-75-8, 124-68-5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 ml |
| Analysprocentintervall | 50 to 75% |
| MDL-nummer | 81734 |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |