Läs mer
Karl Fischer Aqualine™ Elektrolyt CG, för Karl Fischer Titrering med Coulometri, Fisher Chemical
Produktkod. 10169371 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 ml
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10169371 25 ml 25ml
1 options
Produktkod. 10169371 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer K/2560/04
Request Bulk or Custom Format
25 ml, flaska
  • Katolytlösning för användning i konventionella celler med diafragma
  • Reagens som krävs för att slutföra den elektrokemiska reaktionen i katodfacket för coulometrisk analys
  • Innehåller metanol som lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aqualine™ Electrolyte CG
Namnnotering Karl Fischer Reagent
Kokpunkt 64°C
Färg Färglös
CAS 7446-09-5, 108-75-8, 7553-56-2
Fysisk form Vätska
Kvantitet 25 ml
MDL-nummer 3097388
Förpackning Flaska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aqualine Electrolyte CG
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol, 2, 4, 6-Collidine, Sulfur dioxide, Iodine