Läs mer
Karl Fischer Aqualine™ Natriumtartrat-2H2O, för Karl Fischer Titrering, Fisher Chemical
Produktkod. 10261552 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10261552 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10261552 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer K/2770/48
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Gedigen standard
  • Primär fastvattenstandard för Karl Fischer volymetrisk analys
  • Innehåller 15,66 %± 0,05% vatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aqualine™ Sodium Tartrate Dihydrate Water Standard
Namnnotering Karl Fischer Reagens
Färg Vitt
pH 7 till 9
Fysisk form Pulver/fast
CAS 6106-24-7
Kvantitet 100 g
Identifiering Godkännandetest
Molekylformel C4H8Na2O8
MDL-nummer MFCD00150035
Förpackning Plastkruka med pulver
InChI-nyckel FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
LEDER O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
IUPAC-namn (2R,3R)-2,3-dihydroxibutandisyra;natrium;dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 230.08
PubChem CID 131855972
Formel vikt 230,08 g/mol