Läs mer
Karl Fischer Aqualine™ Lösningsmedel CM, för Karl Fischer Titrering med volym, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
- Lösningsmedel för prover med hög kolvätehalt
- Används tillsammans med Aqualine ™titrant för tvåkomponents volumetrisk Karl Fischer analys
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aqualine™ Solvent CM |
| Namnnotering | Karl Fischer Reagens |
| CAS | 288-32-4, 67-66-3, 7446-09-5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 l |
| MDL-nummer | 81734 |
| Förpackning | Bärnstensglasflaska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Aqualine Solvent CM 4
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H370-Orsakar organskador.
- H372-Orsakar organskador.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .