Läs mer
Karl Fischer Aqualine™ Vatten Standard 1,0 mg, för Karl Fischer Titrering, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
- Standard innehåller 1 mg H 2 O/ml (1000 ppm)
- Används för titerbestämning av coulometrisk eller volymetrisk Karl Fischer reagenser
- Levereras som 10 x 4mL och förpackad i glasampuller för att skydda mot fukt
- Ampullen bör endast öppnas omedelbart före användning för att förhindra absorption av fukt från atmosfären
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aqualine™ Standard 1.1 |
| Namnnotering | Karl Fischer Reagens |
| Färg | Färglös |
| CAS | 100-66-3, 105-13-5, 7732-18-5 |
| pH | 7 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 10 x 4 mL |
| MDL-nummer | 240423 |
| Förpackning | Ampulle |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Aqualine Water Standard 1 mg/g
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Anisole, 4-Methoxybenzyl alcohol