Läs mer
Karl Fischer Aqualine™ Vatten Standard 10mg, för Karl Fischer Titrering, Fisher Chemical
Produktkod. 10546242 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 8 mL
Produktkod. Kvantitet
10546242 10 x 8 mL
1 options
Produktkod. 10546242 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer K/2720/99
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
10 mg/ml H2O standard
  • Standard innehåller 10 mg H 2 O/ml
  • Används för titerbestämning av volymetrisk Karl Fischer reagenser
  • Levereras som 10 x 8mL och förpackad i glasampuller för att skydda mot fukt
  • Ampullen bör endast öppnas omedelbart före användning för att förhindra absorption av fukt från atmosfären
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aqualine™ Standard 10.1
Namnnotering Karl Fischer Reagens
Fysisk form Vätska
CAS 71-36-3
Kvantitet 10 x 8 mL
Molekylformel C4H10O
MDL-nummer 240423
Förpackning Ampulle
InChI-nyckel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCO
IUPAC-namn butan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 74.123
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aqualine Water Standard 10 mg/g
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Propylene carbonate,Xylenes (o-, m-, p-isomers), n-Butyl alcohol