Kemiska identifierare
| CAS | 63968-64-9 |
|---|---|
| Molekylformel | C15H22O5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.336 |
| MDL-nummer | MFCD00081057 |
| InChI-nyckel | BLUAFEHZUWYNDE-DKGJTOOQSA-N |
| Synonym | artemisinine, artemisinin, gnf-pf-5341, artemisinin, 18, 1s,4s,5r,8s,9r,12s,13r-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo 10.3.1.0^ 4,13 .0^ 8,13 hexadecan-10-one, 1s,4s,5r,8s,9r,12s,13r-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo 10.3.1.04,13.08,13 hexadecan-10-one |
| PubChem CID | 9838675 |
| LEDER | CC1CCC2C(C(=O)OC3C24C1CCC(O3)(OO4)C)C |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15456889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65406.03 |
1g |
1613.55 SEK 1449.65 SEK / 1g Save 163.90 SEK 10% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15466889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65406.06 |
5g |
4740.50 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble to 100mM in DMSO and to 75mM in ethanol
Notes
Store in cool, dry place in a tightly sealed container. Store away from oxidizing agents, heat. Store in refrigerator.
Kemiska identifierare
| 63968-64-9 | |
| 282.336 | |
| BLUAFEHZUWYNDE-DKGJTOOQSA-N | |
| 9838675 |
| C15H22O5 | |
| MFCD00081057 | |
| artemisinine, artemisinin, gnf-pf-5341, artemisinin, 18, 1s,4s,5r,8s,9r,12s,13r-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo 10.3.1.0^ 4,13 .0^ 8,13 hexadecan-10-one, 1s,4s,5r,8s,9r,12s,13r-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo 10.3.1.04,13.08,13 hexadecan-10-one | |
| CC1CCC2C(C(=O)OC3C24C1CCC(O3)(OO4)C)C |
Specifikationer
| Artemisinin | |
| C15H22O5 | |
| 14,817 | |
| Soluble to 100mM in DMSO and to 75mM in ethanol | |
| +76° (c=0.5 in Methanol) | |
| 282.336 | |
| 282.33 |
| 63968-64-9 | |
| MFCD00081057 | |
| artemisinine, artemisinin, gnf-pf-5341, artemisinin, 18, 1s,4s,5r,8s,9r,12s,13r-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo 10.3.1.0^ 4,13 .0^ 8,13 hexadecan-10-one, 1s,4s,5r,8s,9r,12s,13r-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo 10.3.1.04,13.08,13 hexadecan-10-one | |
| BLUAFEHZUWYNDE-DKGJTOOQSA-N | |
| CC1CCC2C(C(=O)OC3C24C1CCC(O3)(OO4)C)C | |
| 9838675 | |
| 99% |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'rtecsNumber' : KD4170000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures