Läs mer
Hecht Karl™ Assistent™ Borosilikatvägningsflaskor
Produktkod. 10639831
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
15 mL
30 mL
45 mL
70 mL
80 mL
110 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10639831 10 mL -
10309031 15 mL -
10044071 30 mL Varje
10630792 45 mL Varje
10388881 70 mL Varje
10238011 80 mL -
10185391 110 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10639831 Leverantör Hecht Karl™ Leverantörsnummer 44250001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.30 SEK
    159.45 SEK / Paket med 1
    Save 77.85 SEK
    32% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Inkluderar Utbytbart NS-överdrag och frostad etikett
Material Borsilikatglas
Förslutningstyp NS Cover
Produkttyp Vägningsflaska