Läs mer
Invitrogen™ Attune™ NxT och CytPix flödescellsrengöringslösning
Description
Attune NxT Flow Cell Cleaning Solution är ett alkaliskt flytande koncentrat som, när det blandas med vatten, tar bort föroreningar utan att skada kvartsglaset som används i Attunes optiska system NxT Akustisk fokuseringscytometer.
Attune NxT Rengöringslösning för flödesceller har tagits fram för att minimera den föroreningsuppbyggnad som kan uppstå i systemlinjerna eller flödescellen efter upprepad användning. Denna lösning rekommenderas för användning under SIP-saneringsfunktionen precis innan avstängningsproceduren. Den rekommenderade användningsfrekvensen beror på antalet prover som analyseras på instrumentet. För användare med hög volym rekommenderas det som en daglig förebyggande åtgärd. För mindre frekventa användare rekommenderas veckovis användning.
Specifications
Specifications
| Blockformat | Ej utbytbar |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur |
| För användning med (utrustning) | Attune™ Akustisk fokuseringscytometer |
| Produktlinje | Attune |
| Kvantitet | 30 ml |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is |
| Produkttyp | Cellrengöringslösning |
Safety and Handling
- Attune NxT Flow Cell Cleaning Solution
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P406-Förvaras i korrosionsbeständig/ behållare med beständigt innerhölje.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid