Läs mer
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA gängad adapter kompressionskoppling
Kompressionskopplingar är ett utmärkt val för att ansluta styva rörsystem och tål högre tryck än hullingförsedda kopplingar.
Brand:  Cole-Parmer™ 31320-08
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11795728
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
  • Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and use the nut to compress down to form a secure seal
  • Superior chemical resistance with durable PFA
  • Available in male and female varieties
  • Sterilization through autoclave or ethylene oxide (ETO)
Specifikationer
Specifikationer
Autoclavable
1/4 tubing O.D. x 1/8 in. NPT(M) Thread
Autoclave or Ethylene Oxide
Compression Fitting
PFA
1 Each
1/8 in. NPT(M)
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA gängad adapter kompressionskoppling > For 1/4 tubing O.D. x 1/8 in. NPT(Male) Thread