Läs mer
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA gängad adapter kompressionskoppling
Kompressionskopplingar är ett utmärkt val för att ansluta styva rörsystem och tål högre tryck än hullingförsedda kopplingar.
640.00 SEK - 959.00 SEK
Specifikationer
Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
---|---|
Material | PFA |
Förpackningsmängd | 1 vardera |
Steriliseringsmetod | Autoklav eller etylenoxid |
Produkttyp | Kompressionskoppling |
Produktkod | Brand | För användning med | Trådstorlek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | För användning med | Trådstorlek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
11755099
|
Cole-Parmer™
31320-13 |
1/2 slang OD x 1/2 tum. NPT(M) tråd | 1/2 tum. NPT(M) | |||||||
11740429
|
Cole-Parmer™
31320-53 |
1/4 tubing O.D. x 1/4 in. NPT(F) Thread | 1/4 in. NPT(F) | |||||||
11795728
|
Cole-Parmer™
31320-08 |
1/4 tubing O.D. x 1/8 in. NPT(M) Thread | 1/8 in. NPT(M) | |||||||
Beskrivning
- Montera kopplingen till slangen genom att skjuta slangen genom en tätningshylsa och använd muttern för att trycka ner för att bilda en säker tätning
- Överlägsen kemikaliebeständighet med hållbar PFA
- Finns i manliga och kvinnliga varianter
- Sterilisering genom autoklav eller etylenoxid (ETO)
Specifikationer
Autoklaveringsbar | |
1 vardera | |
Kompressionskoppling |
PFA | |
Autoklav eller etylenoxid |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA gängad adapter kompressionskoppling