Läs mer
ATAGO™ Automatisk digital refraktometer RX-007α
Produktkod. 10141123
Change view
Mått (L x B x H):
370 x 260 x 140 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
10141123 370 x 260 x 140 mm Varje
1 options
Produktkod. 10141123 Leverantör ATAGO™ Leverantörsnummer 3921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77930.00 SEK
    63061.47 SEK / Paket med 1
    Save 14868.53 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Den automatiska digitala refraktometern RX-007α är lämplig för att mäta vattenlösliga prover med mycket låga koncentrationer, såsom te och drycker med låg sockerhalt, med mycket hög noggrannhet.
  • Den nya RX-007α (alfa) är lämplig för att mäta vattenlösliga prover med mycket låga koncentrationer (5 000 % eller mindre) såsom te (grönt te, svart te, oolongte) och drycker med låg sockerhalt med en mycket hög noggrannhet av± 0,005 %.
  • Denna produkt levereras som standard med två (2) års begränsad garanti mot tillverkarens defekter från det ursprungliga inköpsdatumet. Denna garanti täcker eller gäller inte prismat. Garantitiden kan förlängas till tre (3) år om produkten är registrerad hos ATAGO .
  • FDA 21 CFR Part 11 Programvara som ingår i standardleveransen.
Specifikationer
Typ Bänkrefraktometer
Brytningsindex 1,330150 till 1,341500
Noggrannhet ±0,005 % (Brix), 0,000010 (brytningsindex)
Upplösning 0,001 % (Brix), 0,000001 (brytningsindex)
Vikt (metrisk) 6.7 kg
Mått (L x B x H) 370 x 260 x 140 mm
Temperaturnoggrannhet 0,001 °C
Temperaturområde (metriskt) 15,00 °C till 30,00 °C