Läs mer
Thermo Scientific™ Automationstips för Beckman™ Vätskehanteringssystem med MP20 och MP200 dispenseringshuvuden
GREENER_CHOICE
Öka pipetteringsprestanda med Thermo Scientific™ Automationstips för Beckman™ Liquid Handling Systems, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens.
Brand:  Thermo Scientific™ 915-261
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11771263
  • 5970.00 SEK / Paket med 4800
Bara null kvar
Beräknad leverans: 27-11-2026
Beskrivning
Öka pipetteringsprestanda med Thermo Scientific™ Sterila pipetttips för Beckman™ Liquid Handling Systems, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Dessa automationsspetsar ger exakt och exakt prestanda tack vare överlägsen spets rakhet och låg variationskoefficient. Pipettspetsarna valideras på de faktiska arbetsstationer som de är skapade för.
Funktioner
  • Finns med Thermo Scientific™ ART™ filterteknik, låg retention och förlängd längd
  • Lottestade under produktion på den faktiska arbetsstationen för vilken de är skapade
  • Spetsar med förlängd längd som är kompatibla med 96-, 384- och 1536-djupa brunnsplattor
  • Låg procentuell variationskoefficient (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
20 μl
Sterila
Ställ
Beckman Coulter Vätskehanteringssystem
Sterila
Ej filtrerad
Klart
Förlängd längd
Beckman
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Automationstips för Beckman™ Vätskehanteringssystem med MP20 och MP200 dispenseringshuvuden > 20μL; For use with Beckman Biomek and 2000 Workstations; 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case