Läs mer
Thermo Scientific™ Automationstips för Beckman™ Vätskehanteringssystem med MP20 och MP200 dispenseringshuvuden
GREENER_CHOICE
Öka pipetteringsprestanda med Thermo Scientific™ Automationstips för Beckman™ Liquid Handling Systems, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens.
5325.00 SEK - 10180.00 SEK
Specifikationer
Färg Klart
Formatera Ställ
Tipsstil Förlängd längd
Se fler specifikationer
Produkter 6
Produktkod Brand Volym (metrisk) Filtrerade Sterilitet Lämplig för ändamålet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Volym (metrisk) Filtrerade Sterilitet Lämplig för ändamålet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
11781263
GREENER_CHOICE
Visa dokument
Thermo Scientific™
915-021
20 μl Filtrerade Sterila Steril& PCR-klar
10180.00 SEK
Paket med 4800
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 19-11-2025
Lägg i varukorgen
11771263
GREENER_CHOICE
Visa dokument
Thermo Scientific™
915-261
20 μl Ej filtrerad Sterila Sterila
5970.00 SEK
Paket med 4800
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
11781223
GREENER_CHOICE
Visa dokument
Thermo Scientific™
915-262
20 μl Ej filtrerad Icke-steril Certifierad kvalitet
5325.00 SEK
Paket med 4800
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 12-12-2025
Lägg i varukorgen
11741253
GREENER_CHOICE
Visa dokument
Thermo Scientific™
917-021
130 μL Filtrerade Sterila Steril& PCR-klar
10180.00 SEK
Paket med 4800
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 02-01-2026
Lägg i varukorgen
11751253
GREENER_CHOICE
Visa dokument
Thermo Scientific™
917-261
200 μl Ej filtrerad Sterila Sterila
5970.00 SEK
Paket med 4800
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 19-11-2025
Lägg i varukorgen
11791223
GREENER_CHOICE
Visa dokument
Thermo Scientific™
917-262
200 μl Ej filtrerad Icke-steril Certifierad kvalitet
5325.00 SEK
Paket med 4800
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
Öka pipetteringsprestanda med Thermo Scientific™ Sterila pipetttips för Beckman™ Liquid Handling Systems, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Dessa automationsspetsar ger exakt och exakt prestanda tack vare överlägsen spets rakhet och låg variationskoefficient. Pipettspetsarna valideras på de faktiska arbetsstationer som de är skapade för.
Funktioner
  • Finns med Thermo Scientific™ ART™ filterteknik, låg retention och förlängd längd
  • Lottestade under produktion på den faktiska arbetsstationen för vilken de är skapade
  • Spetsar med förlängd längd som är kompatibla med 96-, 384- och 1536-djupa brunnsplattor
  • Låg procentuell variationskoefficient (%CV)
Specifikationer
Specifikationer
Klart
Ställ
Förlängd längd
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Automationstips för Beckman™ Vätskehanteringssystem med MP20 och MP200 dispenseringshuvuden