Läs mer
Thermo Scientific™ Automationstips för Beckman™ Vätskehanteringssystem med MP20 och MP200 dispenseringshuvuden
Öka pipetteringsprestanda med Thermo Scientific™ Automationstips för Beckman™ Liquid Handling Systems, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens.
Brand: Thermo Scientific™ 915-262
5050.10 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivning
Öka pipetteringsprestanda med Thermo Scientific™ Sterila pipetttips för Beckman™ Liquid Handling Systems, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Dessa automationsspetsar ger exakt och exakt prestanda tack vare överlägsen spets rakhet och låg variationskoefficient. Pipettspetsarna valideras på de faktiska arbetsstationer som de är skapade för.
Funktioner- Finns med Thermo Scientific™ ART™ filterteknik, låg retention och förlängd längd
- Lottestade under produktion på den faktiska arbetsstationen för vilken de är skapade
- Spetsar med förlängd längd som är kompatibla med 96-, 384- och 1536-djupa brunnsplattor
- Låg procentuell variationskoefficient (%CV)
Specifikationer
20 μl | |
Icke-steril | |
Ställ | |
Beckman Coulter Biomek 1000/2000 | |
Certifierad kvalitet |
Ej filtrerad | |
Klart | |
Förlängd längd | |
Beckman |