Läs mer
Axygen™ System för geldokumentation
Produktkod. p-5270576 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Modell:
GD-1000
GDBL-1000
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15554169
Brand: Axygen™ GD1000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ta enkelt 16 bitars-TIFF-bilder av publiceringskvalitet
Axygen™ system för geldokumentation tar enkelt 16 bitars-TIFF-bilder av publiceringskvalitet. Systemen är snabba att installera och har ett intuitivt användargränssnitt för bildtagning, anteckningar och kontrastjustering. Bilder sparas och öppnas enkelt i vanliga gelanalysprogram för mer detaljerad analys.
  • Autoexponering —du behöver aldrig manuellt manipulera kameran
  • Färdig att använda—anslut bara datorn (dator ingår ej) och ladda programvaran
  • Långlivade transilluminatorer med dubbla våglängder
  • Kamera med exceptionellt hög upplösning (5,4 MP).
  • Skåpet är kompakt med en ultraviolett (UV)-brytare för att förhindra exponering för UV-ljus om skåpdörren öppnas medan UV-ljuset är på.
Funktioner
  • Med Darkroom-fliken kan du välja mellan UV 302, UV 365, Epi White eller Epi Blue (endast BL-system) ljuskällor, samt tillvalet Trans White ljusbelysningsbricka.
  • Verktyget Autoexponering beräknar den optimala exponeringstiden med bara ett enda klick. Du kan också använda skjutreglaget för att manuellt justera exponeringstiden och visa en uppdaterad livebild.
  • Med verktyget Select ROI kan du välja ett intressant område. Beräkningarna för automatisk exponering baseras endast på det valda området. Denna funktion är särskilt användbar för geler som har antingen intensiva eller svaga band.
  • Band Excision-verktyget låter dig tillfälligt åsidosätta säkerhetsåtgärderna i systemet för att se gelen med lamporna på.**
  • Bildverktyget inkluderar beskärning, rotering, storleksändring, kontrast, mättnad och zoom. Anteckningsverktyg inkluderar en mängd olika text- och ritverktyg. Färdiga bilder kan sparas, skrivas ut, e-postas eller exporteras för vidare analys.
  • Genomlysande lampor håller i 30 000 timmar—vilket motsvarar över 3,5 år om glödlamporna används kontinuerligt.
  • ** Bär alltid skyddsglasögon när du arbetar med UV-ljus.
  • Kamera: 5,4 MP bildupplösning
  • Lins: f1.8
  • Ljuskällor: Epi White, genomlysning med dubbla våglängder vid 302 nm
  • Trans White Light belysningsbricka: Tillval
  • Synfält: 15 cm x 20 cm
  • Skåp: Dörrsensor för att förhindra oavsiktlig exponering för UV; stänger automatiskt av UV-ljus när dörren är öppen; Åsidosättande av säkerhet, möjliggör bandklippning på UV-transilluminatorn med automatisk avstängning efter 5 minuter
  • Utsläppsfilter: 590 nm
  • 3-läges filterreglage: Nej
  • Certifieringar: CE, cTUVus
  • Produktens fotavtryck: 12 (30,48 cm x 38,1 cm)
  • Dator: Operativsystem: Mircrosoft™ Windows™ 7 eller högre; Minsta hårdvarukrav: Intel™ processor, 1,4 GHz-processorhastighet, 2 GB RAM, 16 GB ledigt hårddiskutrymme, 2 USB-enheter
Beställningsinfo
PC ingår ej
Certifikat
CE, cTUVus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Filtertyp Emissionsfilter: 590nm
Inkluderar System för geldokumentation, epi-vitt ljus, belysningsbricka med vitt ljus som tillval. (Bärbar dator säljs separat.)
Operativsystem Minimikrav: bärbar dator med Microsoft Windows 8: 1,4 GHz-processorhastighet, 2 GB RAM, 16 GB ledigt hårddiskutrymme, 2 USB
Modell GD-1000
Linstyp f1.8
Kameratyp 5,4 MP bildupplösning
Storlek 30,48 x 38,1 cm (12 x 15 tum)
Produkttyp System för geldokumentation