Läs mer
Axygen™ Maximal Recovery™ Pipettspets av polypropen
För ultralågt retention och högt utbyte
Brand: Axygen™ T-200-Y-R
634.59 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivning
Axygen™ Universalspetsar är designade för att passa ett brett utbud av en- och flerkanalspipetter, kompatibla med de flesta populära märkena av pipetter. Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria. De finns i Maxymum Recovery , fasade, icke-sterila, sterila, ofiltrerade och andra funktioner för specialiserade applikationer. Flexibla väggar och en serie invändiga tätningsringar säkerställer en säker passform med mindre kraft som krävs för att ladda och mata ut.
- Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria.
- Ickepyrogena
- Fasad
- Maxymum Recovery teknologi för ultralågt retention och hög avkastning
- Sterila
Specifikationer
200 μl | |
Gult | |
Används med en- och flerkanalspipetter | |
Universal passform | |
Polypropen |
Sterila | |
DNase, RNase och Pyrogen Free | |
Ställ | |
Maxymum Recovery |