Läs mer
Axygen™ Universal Fit Micropipette Tips
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Gult
Klart
Tipsstil:
Fasad
Genomisk/Bred öppning
Låg retention, Universell
Universell
Kvantitet:
10,000/Cs.
4800/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10000
Paket med 4800
Paket med 960
Beskrivning
- RNase-/DNas-fri
- Ickepyrogena
- Humant gDNA- och PCR-hämningsfritt
- Finns i en mängd olika storlekar
- Finns med en mängd olika spetsstilar inklusive fasad, finspets och bred borrning
- Finns steril/icke-steril
- Finns i bulk-, rack- eller stackförpackning
- Finns med Maxymum Recovery™ yta för förbättrad noggrannhet och maximal provåtervinning
Beställningsinfo
CapacityMetric
Specifikationer
Specifikationer
Volym (metrisk) | 200 μl |
Filtrerade | Ej filtrerad |
Sterilitet | Icke-steril |
Färg | Gult |
Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
Rena påståenden | Dnas-, RNAs-, pyrogen-, humant gDNA-, PCR-hämningsfri |
Formatera | Ställ |
Tipsstil | Universell |
Förpackning | 96 x 10 Rack/Pk., 5 Pk./Cs. |
Kvantitet | 4800/Cs. |
Visa mer |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Axygen™ Universal Fit Micropipette Tips >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering