Läs mer
Azido-erytro-sfingosin, TRC
Produktkod. 30179605
Change view
Kvantitet:
1 mg
25 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179605 25 mg
30179519 1 mg
30179193 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179605 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA92650025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103348-49-8
Molekylformel C18 H35 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 325.49
IUPAC-namn (E,2S,3R)-2-azidooctadec-4-ene-1,3-diol
LEDER CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)N=[N+]=[N-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azido-erythro-sphingosine
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H35N3O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(23)17(16-22)20-21-19/h14-15,17-18,22-23H,2-13,16H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
Formel vikt 325.2729