Läs mer
Azlon™ Tvättflaska av polypropen
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
Tillverkad av polypropen för överlägsen kemisk och termisk beständighet; stämplad med autoklaverbar. Azlon™ Tvättflaskor av polypropen är försedda med en polypropenförslutning i ett stycke.
- Fyrkantiga axelflaskor
- Autoklaverbar till 121 °C
- förslutningar bibehåller formen vid användning
- Precision jet-tip bländare för fin kontroll
- Genomskinliga flaskor utan tryck
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 5/PK |
| Stängningsfärg | Wnite |
| Mun | Bred |
| Kemisk etikett | Omärkt |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Ej ventilerande lock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |